Learn More
Schwefelsäurelösung 0.5 M (1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, erfüllt analytische Spezifikation von Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
10L
Gehäuse 25L
Verpackung:
Beutel in Karton
Kunststoffbehälter
Plastikflasche aus HDPE
Beschreibung
Salzsäurelösung, 0,5 M (1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für volumetrische Analysen, erfüllt die analytische Spezifikation des EU-Arzneibuchs, BP
Spezifikation
Spezifikation
pH | 1,5 |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 100 °C |
Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |
Dampfdruck | 1 mmHg bei 20 °C. |
Menge | 2,5 l |
Physikalische Form | Flüssig |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 3.6 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 9.1 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 3.5 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 2.5 MB
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sulfuric acid, solution 0.5M, (1N)
- Achtung
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Schwefelsäurelösung 0.5 M (1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, erfüllt analytische Spezifikation von Ph.Eur., BP, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur