Learn More
Schwefelsäurelösung, volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.05 M H2SO4 (0.1 N), Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15685000
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Schwefelsäurelösung, volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.05 M H2SO4 (0.1 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15685000 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
6 x 1 l
Click to view available options
Menge:
6 x 1 l
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15685000
Marke: Honeywell-Fluka 353586X1L
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.05 M H2SO4 (0.1 N)
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Summenformel H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
MDL-Nummer MFCD00064589
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Öl aus Vitriol, Schwefelsäure, Dihydrogensulfat, Mattling-Säure, Batteriesäure, Tauchsäure, Elektrolytsäure, Braunes Vitriolöl, acidum sulfuricum, vitriol brown oilMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-Name Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Schwefelsäurelösung
Namenshinweis Volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.05 M H2SO4 (0.1 N)
Siedepunkt 100 °C
CAS Min. % ≥99.0000%, ≥0.1000%
Konzentration 0.05 M H2SO4 (0.1 N)
CAS Max. % ≥99.0000%, <1.0000%
Dichte 1.010 g/cm3
Verpackung Poly-Flasche
Menge 6 x 1 l
Strukturformel HOOCCOOH
UN-Nummer UN3264
Beilstein 2037554
Formelmasse 98.08
Güte Reagenz Ph. Eur.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Schwefelsäurelösung, volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.05 M H2SO4 (0.1 N), Honeywell Fluka™ >