Learn More
Schwefelsäure (Optima™), Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
1 l
Verpackung:
FEP-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
- Jeder Flasche liegt ein Chargenanalysenzertifikat bei.
- Ideal für die Analyse mit ICP-MS und hochauflösender ICP-MS.
- Bewertet für 65 Metalle bei niedrigen ppt-Konzentrationen.
- Hergestellt, gereinigt und in einem Reinraum der Klasse 1000 verpackt.
- Verpackt in speziell gereinigtem Teflon-FEP für PFA-Flaschen zur Gewährleistung der Produktintegrität und um das Auslaugen von Metall aus Glasflaschen zu vermeiden.
- Drei Jahre Haltbarkeit ab Herstellungsdatum; erhältlich auf COA.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sulfuric Acid |
pH | 0,3 |
Farbe | Farblos bis braun |
Schmelzpunkt | 10 °C |
Siedepunkt | 290 °C |
Dichte | 1,84g/cm³ |
Verpackung | FEP-Flasche |
Dampfdruck | <0,001 mmHg bei 20 °C |
Analysenzertifikat | Jeder Flasche liegt ein Chargenanalysenzertifikat bei. |
Menge | 1 l |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Schwefelsäure (Optima™), Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur