Learn More
Schwefelsäure min. 95 % d=1.83, zertifiziertes AR, für die Analyse, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
2,5 l
Gehäuse 25L
Verpackung:
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Plastikflasche aus HDPE
Beschreibung
H2O4S, CAS-Nummer 7664-93-9, Elektrolytsäure, Acidum sulfuricum, Batteriesäure, Dihydrogensulfat, Schwefelsäure, Vitriolöl, Acidsulfurique, Mattling Acid, Vitriolbraunöl, Tauchsäure, 2,5 l, 290 Grad C, CHEBI:26836, Farblos, 98.07g/mol, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, Schwefelsäure
Spezifikation
Spezifikation
pH | 1 |
Farbe | Farblos |
Schmelzpunkt | 10 °C |
Siedepunkt | 290 °C |
Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
Dampfdruck | 1 mmHg 146 |
Menge | 1 l |
Viskosität | 21 mPa bei 25 °C |
Physikalische Form | Flüssig |
Formelmasse | 98.07g/mol |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2531985 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | S/9240/25,S/9240/26,S/9240/PC15,S/9240/PB15,S/9240/PC17,S/9240/PB17 |
2529284 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | S/9240/25,S/9240/26,S/9240/PC15,S/9240/PB15,S/9240/PC17,S/9240/PB17 |
2526723 | Analysenzertifikat | 13/02/2025 | S/9240/25,S/9240/26,S/9240/PC15,S/9240/PB15,S/9240/PC17,S/9240/PB17 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sulfuric acid
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Schwefelsäure min. 95 % d=1.83, zertifiziertes AR, für die Analyse, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur