Learn More
Schwefelsäure, zur Analyse, ACS, 95%ige Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10015910 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
2,5 l, Glasflasche, 2.50 Liter
Click to view available options
Menge:
2,5 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 7664-93-9 | H2O4S | 98.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-93-9
Summenformel H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
MDL-Nummer MFCD00064589
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-Name Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfuric acid
Schmelzpunkt 10,0 °C
Siedepunkt 290,0 °C
Dichte 1,8300g/mL
Schwermetalle (als Pb) Max. 1 ppm
Verpackung Glasflasche
Glührückstand Max. 0,0005%
Relative Dichte 1,83
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 2,5 l
Viskosität 21 mPa.s (25 °C)
Strukturformel H2SO4
Physikalische Form Flüssig, frei von schwebender oder unlöslicher Materie
Fieser 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
Merck Index 15, 9104
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol (generation of heat)
Formelmasse 98.08
Reinheit (%) 95.0 to 98.0%
Güte ACS-Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Schwefelsäure, zur Analyse, ACS, 95%ige Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals >