Learn More
Schwefelsäure, 98 %, zur Bestimmung von Stickstoff, Fisher Chemical
Artikelnummer. 16251342 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
2,5 l, 2.50 Liter
Click to view available options
Menge:
1 L
2,5 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Schwefelsäure eignet sich für die Bestimmung von Stickstoff mittels Kjeldahl-Methode.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Glührückstand ≤ 0,0005%
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 2,5 l
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid, 98%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Schwefelsäure, 98 %, zur Bestimmung von Stickstoff, Fisher Chemical >