Learn More
Schwefelsäure 95 %, zertifiziert, für Analysen mit niedrigem Cadmium-, Blei- und Quecksilbergehalt, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10539960 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
500 ml
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2,5 l
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-93-9
Summenformel H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
MDL-Nummer MFCD00064589
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-Name Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
pH 1
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 10 °C
Siedepunkt 290 °C
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Dampfdruck 1 mmHg 146
Menge 500 ml
Viskosität 21 mPa bei 25 °C
Physikalische Form Flüssig
Formelmasse 98.07g/mol
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfuric acid 95% with low Cadmium, Lead & Mercury level , for analysis Certified AR, Conform to EP
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Consejos de prudencia
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Schwefelsäure 95 %, zertifiziert, für Analysen mit niedrigem Cadmium-, Blei- und Quecksilbergehalt, Fisher Chemical >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado