Learn More
Schwefelsäure 93-98 %, Trace Metal™, für Spurenmetallanalyse, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
2.5 l
Spezifikation
Spezifikation
pH | 1 |
Farbe | Farblos |
CAS | 7664-93-9 |
Schmelzpunkt | 10 °C |
Siedepunkt | 290 °C |
Dampfdruck | 1 mmHg 146 |
Menge | 2,5 l |
Summenformel | H2O4S |
Viskosität | 21 mPa bei 25 °C |
Physikalische Form | Flüssig |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Schwefelsäure 93-98 %, Trace Metal™, für Spurenmetallanalyse, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur