Learn More
Schwefelsäure, 0.1 N (0.05 M) Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 13458328
Schwefelsäure, 0.1 N (0.05 M) Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13458328 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 L, Kunststoffkanister
Click to view available options
Menge:
25 L
Verpackung:
Kunststoffkanister
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 13458328
Marke: Thermo Scientific Acros 124230250
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Volumetrisch Standardlösung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Chemischer Name oder Material Sulfuric acid
Farbe Farblos
Namenshinweis 0.1N (0.05M) Standard Solution
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Konzentration 0.0998 to 0.1002N (20°C)
Summenformel H2O4S
Strukturformel H2SO4
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00064589
Fieser 01,470; 05,633; 06,558; 07,347; 09,441
Merck Index 15, 9104
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oilMehr anzeigenWeniger anzeigen
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
IUPAC-Name Schwefelsäure
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formelmasse 98.07
Güte Rein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Spezifikation
Siedepunkt 100.0°C
Verpackung Kunststoffkanister
Menge 25 L
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerB00A2333 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/06/2025 Catalog Number124230250
ChargennummerA0458455 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/12/2023 Catalog Number124230025,124230010,124230250
ChargennummerB00V3206 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number124230025,124230010,124230250
ChargennummerB00T7193 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog Number124230025,124230010,124230250
ChargennummerB00X4975 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2023 Catalog Number124230025,124230010,124230250
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid, 0.1N (0.05M) standard solution
Name des Produkts
Schwefelsäure, 0.1 N (0.05 M) Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals >