missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Schwefelsäure, 0,02 M, Chem-Lab Artikelnummer.: 10602913
Verfügbar ab: 27-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen

Schwefelsäure, 0,02 M, Chem-Lab

Artikelnummer. 10602913
1 l, Polyethylen
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Polyethylen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10602913

Marke: Chem Lab CL05.2652.1000

Verfügbar ab: 27-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ideal für Titration und TMAR TA-TAC-Bestimmung. Schwefelsäure, 0.02 M, Chem-Lab ist eine Lösung aus 1.962 g H2SO4 pro Liter Wasser zur Verwendung in Laboranwendungen.

Schwefelsäure ist eine stark korrosive, starke Mineralsäure, die je nach Konzentration unterschiedliche Eigenschaften aufweist. Sie ist eine stechend-ätherische, farblose bis leicht gelbliche viskose Flüssigkeit. Schwefelsäure ist eine hygroskopische diprotische Säure. Konzentrierte Schwefelsäure wirkt stark dehydrierend und oxidierend. Verdünnte Schwefelsäure ist ein guter Elektrolyt.

Spezifikation

pH < 2
Farbe Farblos
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Material Schwefelsäure 0.02 mol/l
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Konzentration 1.962 g H2SO4 /l H2O = 0.04 N (±0.00008/20°C)
Dichte 1 g/ml
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Polyethylen
Normalität 0.04 N (±0.00008, 20 °C)
Menge 1 l
Summenformel H2O4S
Viskosität 1 cSt
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00064589
Synonym Vitriolöl, Schwefelsäure, Dihydrogensulfat, Mattling-Säure, Batteriesäure, Tauchsäure, Elektrolytsäure, Braunes Vitriolöl, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
IUPAC-Name Schwefelsäure
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formelmasse 98.08 mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Schwefelsäure 0.02 mol/l
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Schwefelsäure, 0,02 M, Chem-Lab >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt