Learn More
Schwefelsäure, 0.005 M, Chem-Lab Artikelnummer.: 11963283
Verfügbar ab: 25-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Schwefelsäure, 0.005 M, Chem-Lab
Artikelnummer. 11963283
5 l, 5 Liter
Click to view available options
Menge:
5 l
25 l
Packungsgröße:
25 Liter
5 Liter
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11963283
Marke: Chem Lab CL05.2609.5000
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Zur Verwendung im Labor, Titrationen und Bestimmung von TMAR-Sulfaten, ASTM D-3228
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-93-9
Summenformel H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
MDL-Nummer MFCD00064589
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Öl aus Vitriol, Schwefelsäure, Dihydrogensulfat, Mattling-Säure, Batteriesäure, Tauchsäure, Elektrolytsäure, Braunes Vitriolöl, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-Name Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Schwefelsäure
Konzentration 0.491 g H2SO4 /1 l H2O
Dichte 1.00 g/ml
Verpackung PE
Normalität 0.01 N (±0.00002 bei20 °C)
Menge 5 l
Formelmasse 98.08 mol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Schwefelsäure, 0.005 M, Chem-Lab >