Learn More
Schwefel, technisch, Blumen, SLR, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
3 kg
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 445 °C |
Schmelzpunkt | 113 °C |
Farbe | Gelb |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 1 kg |
Formelmasse | 32.06 mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sulfur flowers
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Schwefel, technisch, Blumen, SLR, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur