Learn More
Schwefel, präzipitiert, 0.995, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11396877
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Schwefel, präzipitiert, 0.995, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396877
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11396877
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010785.36
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7704-34-9 | S | 32.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7704-34-9
Summenformel S
Molekulargewicht (g/mol) 32.06
MDL-Nummer MFCD00085316
InChI-Schlüssel NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
IUPAC-Name Schwefel
SMILES [S]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulphur
Farbe Gelb
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.50%
Zündpunkt 248°C (478°F)
Geruch Schwach
Dichte 2.07g/cm3
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerS20L024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/06/2025 Artikelnummer010785.A3,010785.36
ChargennummerY04K039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Artikelnummer010785.A3,010785.36
ChargennummerN14K058 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/02/2024 Artikelnummer010785.A3,010785.36
ChargennummerQ07J006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Artikelnummer010785.36
ChargennummerT28H003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer010785.A3,010785.36
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulphur powder, precipitated
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulphur
Name des Produkts
Schwefel, präzipitiert, 0.995, Thermo Scientific Chemicals >