Learn More
Schwefelpulver, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7704-34-9 | S | 32.06 g/mol
73.50 CHF - 202.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7704-34-9
Summenformel S
Molekulargewicht (g/mol) 32.06
MDL-Nummer MFCD00085316
InChI-Schlüssel NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
IUPAC-Name Schwefel
SMILES [S]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11350398
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043766.36
500 g
73.50 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11340398
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043766.A3
2 kg
202.00 CHF
2 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Schwefelpulver, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals