Learn More
Schwefel, Plasma-Standardlösung, S 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sulfur, plasma standard solution |
Menge | 100 mL |
Dampfdruck | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
Physikalische Form | Flüssig |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Ammoniumsulfat:0,413%; Wasser:99,587% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1541833 | Analysenzertifikat | 17/03/2025 | 013842.AE,013842.AD,013842.AP |
1541832 | Analysenzertifikat | 17/03/2025 | 013842.AE,013842.AD,013842.AP |
1541830 | Analysenzertifikat | 17/03/2025 | 013842.AE,013842.AD,013842.AP |
1528340 | Analysenzertifikat | 14/03/2025 | 013842.AE,013842.AD,013842.AP |
1528197 | Analysenzertifikat | 14/03/2025 | 013842.AE,013842.AD,013842.AP |