Learn More
Schwefelstücke, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sulphur |
Farbe | Gelb |
Physikalische Form | Stücke |
Menge | 10 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.999% (Metals basis) |
Geruch | Schwach |
Aussehen | Pale yellow pieces |
Dichte | 2.07g/cm3 |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
Z20K075 | Analysenzertifikat | 26/12/2024 | 010755.30,010755.09,010755.18 |
S21K009 | Analysenzertifikat | 25/10/2024 | 010755.30,010755.09,010755.18 |
Y02J026 | Analysenzertifikat | 10/11/2023 | 010755.30,010755.09,010755.18 |
Y09I007 | Analysenzertifikat | 18/11/2022 | 010755.30,010755.09,010755.18 |
U10H055 | Analysenzertifikat | 13/10/2022 | 010755.30,010755.09,010755.18 |