Learn More
Schwefelstücke, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ Artikelnummer.: 11346847
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Schwefelstücke, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Artikelnummer. 11346847
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11346847
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010755.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7704-34-9 | S | 32.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7704-34-9
Summenformel S
Molekulargewicht (g/mol) 32.06
MDL-Nummer MFCD00085316
InChI-Schlüssel NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
IUPAC-Name Schwefel
SMILES [S]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulphur
Farbe Gelb
Physikalische Form Stücke
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis)
Geruch Schwach
Aussehen Pale yellow pieces
Dichte 2.07g/cm3
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ20K075 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/12/2024 Catalog Number010755.30,010755.09,010755.18
ChargennummerS21K009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2024 Catalog Number010755.30,010755.09,010755.18
ChargennummerY02J026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/11/2023 Catalog Number010755.30,010755.09,010755.18
ChargennummerY09I007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2022 Catalog Number010755.30,010755.09,010755.18
ChargennummerU10H055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog Number010755.30,010755.09,010755.18
Name des Produkts
Schwefelstücke, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ >