Learn More
Schwefel in Schwermineralöl-Standardlösung, Specpur™, 750 μg/g (0.0750 %), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15433715
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Schwefel in Schwermineralöl-Standardlösung, Specpur™, 750 μg/g (0.0750 %), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15433715
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
Artikelnummer. 15433715
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040350.AE
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfur in Heavy Mineral Oil standard solution
Namenshinweis 750μg/g (0.0750%)
Menge 100 mL
MDL-Nummer MFCD00804270
Güte Specpure™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1253519 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number040350.AE
Chargennummer865364AE Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number040350.AE
Chargennummer925095Z Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number040350.AE
Chargennummer7100968 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number040350.AE
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Schwefel in Schwermineralöl-Standardlösung, Specpur™, 750 μg/g (0.0750 %), Thermo Scientific Chemicals >