Learn More
Schwefel, raffiniert, 99.5+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7704-34-9 | S | 32.06 g/mol
29.45 CHF - 247.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7704-34-9 |
---|---|
Summenformel | S |
Molekulargewicht (g/mol) | 32.06 |
MDL-Nummer | MFCD00085316 |
InChI-Schlüssel | NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot |
PubChem CID | 5362487 |
ChEBI | CHEBI:26833 |
IUPAC-Name | Schwefel |
SMILES | [S] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11924061
|
Thermo Scientific Acros
201225000 |
500 g | Kunststoffflasche |
29.45 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10606242
|
Thermo Scientific Acros
201220025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
85.55 CHF
2.50 Kilogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11914061
|
Thermo Scientific Acros
201220100 |
10 kg | Kunststofftrommel |
247.00 CHF
10 Kilogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-SpurenanalyseChemische Identifikatoren
7704-34-9 | |
32.06 | |
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N | |
5362487 | |
Schwefel |
S | |
MFCD00085316 | |
polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis otMehr anzeigen | |
CHEBI:26833 | |
[S] |
Spezifikation
445.0°C | |
114.0°C | |
Gelb | |
99.5% min | |
MFCD00085316 | |
168°C | |
polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot | |
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N | |
Schwefel | |
5362487 | |
32.05 |
Sulfur | |
7704-34-9 | |
Pulver | |
S | |
01,1118; 03,273; 05,632; 06,556; 14,291; 15,297 | |
15,9099 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol and ether, soluble in carbon disulfide, benzene, (about 2.4%, at 30°C, much more at higher temps.),toluene,, acetone (2.65% at 25°C), chloroform (1.5% at 18°C) | |
[S] | |
32.06 | |
CHEBI:26833 | |
≥99.5% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Verursacht Hautreizungen.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Seife und Wasser waschen.
Bei Hautreizung:Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 231-722-6
- Sulfur
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.