Learn More
Sulforhodamin B-Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11467836
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Sulforhodamin B-Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467836
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11467836
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14769.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 3520-42-1 | C29H33N2NaO7S2 | 608.70 g/mol
Fluorescent dye which uses laser-induced fluorescence for quantification of cellular proteins
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3520-42-1
Summenformel C29H33N2NaO7S2
Molekulargewicht (g/mol) 608.70
MDL-Nummer MFCD00010180
InChI-Schlüssel XJENLUNLXRJLEZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym C.I. 45100; Kiton Red S
PubChem CID 131852807
IUPAC-Name 2-[3-(Diethylamino)-6-diethylazaniumylidenxanthen-9-yl]-5-sulfobenzolsulfonat;natrium
SMILES [Na+].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(N(CC)CC)=C(C)C=C3C(C3=CC=C(C=C3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)=C2C=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulforhodamine B sodium salt
Menge 5 g
Beilstein 3886008
Formelmasse 580.66
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253257 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/12/2024 Catalog NumberA14769.14,A14769.06
Chargennummer10250680 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA14769.14,A14769.06
Chargennummer10247279 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/07/2023 Catalog NumberA14769.14,A14769,A14769.06
Chargennummer10242225 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2022 Catalog NumberA14769.14,A14769.06
Chargennummer10160131 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14769.14,A14769.06
Name des Produkts
Sulforhodamin B-Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals >