Learn More
Thermo Scientific™ SulfoLink™ Immobilization Kit for Proteins, 2 mL
Kovalentes Immobilisieren von Cystein-Peptiden oder -Proteinen (Sulfhydryl-Liganden) für die Affinitätsreinigung mit Iodacetyl-aktivierten Agarosebeads und -Säulen.
421.00 CHF - 554.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2 ml
Produktlinie SulfoLink™
Typ Immobilisierungskit
Stationäre Phase Haloacetyl
Format Zentrifugationssäule
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10423805
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
20325
Kit mit 1 Säule
421.00 CHF
1 Set
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10678884
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
44995
Kit mit 5 Säule
554.00 CHF
1 Set
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
2 ml
Immobilisierungskit
Zentrifugationssäule
SulfoLink™
Haloacetyl
Affinität, Agaroseharz
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SulfoLink™ Immobilization Kit for Proteins, 2 mL