Learn More
Sulfobromophthalein-Natriumsalz, kristalline MP Biomedicals
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sulfobromphthalein-Natriumsalz |
Menge | 5 g |
IUPAC-Name | Dinatrium;2-Sulfo-4-[4,5,6,7-Tetrabrom-1-(4-Oxido-3-Sulfophenyl)-3-Oxo-2-Benzofuran-1-yl]Phenolat |
Formelmasse | 838 |
Physikalische Form | kristallin |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sulfobromophthalein Sodium Salt
- Gefahr
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: SulfobromophthaleinSodium Salt
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sulfobromophthalein-Natriumsalz, kristalline MP Biomedicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur