Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-SBED Biotin Label Transfer Reagent, No-Weigh™ Format
Kennzeichnen Sie aufgereinigte Proteine bei primären Aminen chemisch, um die Biotinylierung kovalent miteinander zu verknüpfen und sie an Partner der Proteininteraktion zu übertragen.
536.00 CHF - 612.00 CHF
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10127883
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
33034
8 x 1 mg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16317591
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
A39260
10 x 1 mg
570.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11899240
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
33033
10 mg
612.00 CHF
10 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-SBED Biotin-Label-Transfer-Reagenz ist ein multifunktionales Reagenz zur Markierung eines gereinigten Proteins und anschließender kovalenter Übertragung des angehängten Biotin-Tags auf bestimmte Akteure dieses Proteins.
Das gebrauchsfertige Kit macht die Vorbereitung der erforderlichen Puffer oder den Kauf der für die Durchführung eines Label-Transfer-Experiments erforderlichen kritischen Reagenzien überflüssig. Die Hauptreagenzien Sulfo-SBED und DTT werden in einer einzigartigen No-Weigh-Einwegverpackung geliefert.
Leistungsmerkmale:
  • Sulfo-NHS-Ester reagiert mit primären Aminen bei pH 7 bis 9
  • Arylazid konjugiert zufällig, wenn es mit UV-Licht aktiviert wird
  • Die spaltbare Disulfid-Bindung ermöglicht den Biotin-Label-Transfer
  • Entdecken Sie Proteininteraktionen ohne Radiomarkierung
Lieferumfang:
No-Weigh Sulfo-SBED Label Transferreagenz, 8 × 1 mg; BupH phosphatgepufferte Kochsalzlösung, 1 Packung (ergibt 500 ml); Label-Transferpuffer (20X), 200 ml (ergibt 4 l); Streptavidin-HRP-Konjugat, 0,1 mg; No-Weigh Dithiothreitol (DTT), 8 × 7,7 mg; Slide-A-Lyzer MINI Dialysekassetten plus Schwimmer, MWCO von 10.000, 10 – 100 μl, 10 Einheiten/Packung.
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sulfo-SBED Biotin Label Transfer Reagent, No-Weigh™ Format