Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-NHS (N-Hydroxysulfosuccinimid), No-Weigh™ Format
Bereiten Sie aminreaktive Sulfo-NHS-Ester-Crosslinker vor oder verbessern Sie die Carbodiimid(EDC)-Konjugation für Peptide oder Proteine mit N-Hydroxysulfosuccinimid, CAS 106627-54-7.
Marke:  Thermo Scientific™ 24520
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11861365
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-NHS ist reines N-Hydroxysulfosuccinimid, das für die Herstellung wasserlöslicher, aminreaktiver NHS-Ester-Crosslinker oder zur Verbesserung der Konjugationseffizienz bei der Verwendung des Carbodiimid-EDC erforderlich ist.
Besondere Merkmale:
  • Bildet bei Verwendung mit EDC einen Acylaminoester mit Carboxylgruppen
  • Das Sulfo-NHS-aktivierte Molekül reagiert effizient mit primären Aminen, was zu einer stabilen Amidbindung führt
  • Ermöglicht zwei-stufige EDC-Reaktionen zwischen Carboxyl- und aminhaltigen Molekülen
  • Das Sulfo-NHS-aktivierte Molekül kann durch Trocknen stabilisiert werden, wodurch die Herstellung von aminreaktiven Sonden und Oberflächen ermöglicht wird
  • Reaktive Gruppen: Sulfo-NHS
  • Reaktiv gegen: Aminogruppen (bei Aktivierung von Carboxylaten)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Carboxyl-zu-Amin
N-Hydroxysulfosuccinimid; fest
217.13
15 ml typische 1X (5 mM) Reaktionslösung (insgesamt) oder 8 einzelne Anwendungen
Entsprechend der Anweisungen auf dem Produktinformationsblatt aufbewahren.
Wasser
Pierce Sulfo-NHS, ungewogen
Ja
Nein
0 Å
8 x 2 mg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sulfo-NHS (N-Hydroxysulfosuccinimid), No-Weigh™ Format > 8 x 2mg