Learn More
Sulfisoxazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11936871
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-69-5
Summenformel C11H13N3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 267.3
InChI-Schlüssel NHUHCSRWZMLRLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfisoxazole, sulfafurazole, sulphafurazole, sulfisoxazol, sulfafurazol, sulfaisoxazole, sulfofurazole, sulfisoxasole, sulphaisoxazole, sulfadimethylisoxazoleMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5344
ChEBI CHEBI:102484
IUPAC-Name 4-Amino-N-(3,4-Dimethyl-1,2-Oxazol-5-yl)Benzolsulfonamid
SMILES CC1=C(ON=C1C)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfisoxazole
Schmelzpunkt 194°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15,9082
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.13mg/mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 267.3
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0462813 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/05/2024 Catalog Number439670250,439671000
ChargennummerA0427225 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number439670250,439671000
ChargennummerA0402273 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0410868 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number439670250,439671000
ChargennummerA0323544 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2022 Catalog Number439670250,439671000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfisoxazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Sulfisoxazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >