Learn More
Sulfat, Teststreifen, Thermo Scientific Chemicals, Quant™
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sulfate, Test strips |
Menge | 1 Kit |
MDL-Nummer | MFCD00148535 |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sulfat, Teststreifen, Thermo Scientific Chemicals, Quant™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur