Learn More
Sulfapyridinphenyl-13C6, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mg geliefert
Beschreibung
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
- Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
- Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
- Kostenloser technischer Support durch Experten
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 1228182-45-3 |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 10 mg geliefert |
Summenformel | C513C6H11N3O2S |
MDL-Nummer | MFCD16652548 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sulfonamide |
Physikalische Form | Fest |
Molekulargewicht (g/mol) | 255.24 |
Güte | Analysenstandard |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sulfapyridinphenyl-13C6, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur