Learn More
Sulfanilsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10347610
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Sulfanilsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10347610 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Kunststoffflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
Artikelnummer. 10347610
Marke: Thermo Scientific Acros 150711000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 121-57-3 | C6H7NO3S | 173.186 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-57-3
Summenformel C6H7NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 173.186
MDL-Nummer MFCD00007886
InChI-Schlüssel HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfanilic acid, sulphanilic acid, p-aminobenzenesulfonic acid, sulfanilsaeure, aniline-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-amino, aniline-p-sulfonic acid, aniline-p-sulphonic acid, p-aminophenylsulfonic acid, sulfanilicacid
PubChem CID 8479
ChEBI CHEBI:27500
IUPAC-Name 4-Aminobenzolsulfonsäure
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfanilic acid
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (H2N)C6H4SO3H
Menge 100 g
Formelmasse 173.19
Reinheit (%) ≥98.5% (Acid)
Physikalische Form Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0442207 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Artikelnummer150711000,150710010,150710025
ChargennummerA0466811 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Artikelnummer150710010,150711000,150710025
ChargennummerA0463062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2024 Artikelnummer150710010,150711000,150710025
ChargennummerA0449946 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/02/2023 Artikelnummer150710100,150710010,150711000,150710025
ChargennummerA0370875 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Artikelnummer150710100,150710010,150711000,150710025
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfanilic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Sulfanilsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >