Learn More
Sulfanilsäure,98 +%, Thermo Scientific Chemicals ™
Beschreibung
Reagent for the detection of histidine; intermediate for dyes and pharmaceuticalsSulfanilic acid is used as a reagent for chromatographic detection of histidine. It is also used as a chemical intermediate in organic synthesis. It is utilized in quantitative analysis of nitrate and nitrite ions. It plays an essential role in the manufacturing of azo dyes and in synthesis of sulfa drugs. It is used as a dopant for the chemical synthesis of polyaniline. It is used to prepare 2,4-diamino-6-p-sulphoanilinopyrimidine by reacting with 6-chloro-pyrimidine-2,4-diamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagenz für den Nachweis von Histidin; Zwischenprodukt für Farbstoffe und Pharmazeutika. Sulfanilsäure wird als Reagenz für den chromatographischen Nachweis von Histidin verwendet. Sie wird auch als chemisches Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet. Sie wird in der quantitativen Analyse von Nitrat- und Nitritionen verwendet. Sie spielt eine wesentliche Rolle bei der Herstellung von Azofarbstoffen und bei der Synthese von Sulfonamiden. Sie wird als Dotierstoff für die chemische Synthese von Polyanilin verwendet. Sie wird verwendet, um 2,4-diamino-6-p-Anilinsulfonsäure-Pyrimidin durch Reaktion mit 6-Chlorpyrimidin-2,4-diamin zu erzeugen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Unlöslich in Ethanol, Äther, Natronlauge und Natriumcarbonat.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sulfanilic Acid |
Schmelzpunkt | ∽365°C |
Dichte | 1.485 |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Menge | 250 g |
Beilstein | 908765 |
Merck Index | 14,8926 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. Insoluble in ethanol,ether,caustic soda and sodium carbonate. |
Formelmasse | 173.19 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
R19L029 | Analysenzertifikat | 20/05/2025 | A15825.0B,A15825.30,A15825.0I |
P18L033 | Analysenzertifikat | 20/03/2025 | A15825.0B,A15825.30,A15825.0I |
N21L062 | Analysenzertifikat | 24/02/2025 | A15825.0B,A15825.30,A15825.0I |
S13K072 | Analysenzertifikat | 03/07/2024 | A15825.0B,A15825.30,A15825.0I |
Q08K033 | Analysenzertifikat | 15/04/2024 | A15825.0B,A15825.30,A15825.0I |
Sicherheit und Handhabung
- Sulfanilic acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sulfanilic acid