Learn More
Sulfanilamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11469893
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Sulfanilamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469893
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
Artikelnummer. 11469893
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13001.22
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 63-74-1 | C6H8N2O2S | 172.202 g/mol
Antibakterielles Sulfanilamid ist ein antibakterielles Mittel und wird bei der Behandlung vaginaler Hefeinfektionen verwendet. Es ist ein wettbewerbsfähiger Inhibitor der Dihydropteroatsynthestase und blockiert die Synthese von Folsäure. Dient als Zwischenprodukt zur Herstellung von 2,6-dissubstituierten Anilinen durch elektrophile Substitution, gefolgt von der Entfernung der Sulfonamid-Blockgruppe durch Entsulfonierung mit Schwefelsäure.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Antibakterielles Sulfanilamid ist ein antibakterielles Mittel und wird bei der Behandlung vaginaler Hefeinfektionen verwendet. Es ist ein wettbewerbsfähiger Inhibitor der Dihydropteroatsynthestase und blockiert die Synthese von Folsäure. Dient als Zwischenprodukt zur Herstellung von 2,6-dissubstituierten Anilinen durch elektrophile Substitution, gefolgt von der Entfernung der Sulfonamid-Blockgruppe durch Entsulfonierung mit Schwefelsäure.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Aceton, Ethanol, Glycerin, Propylenglycol und Salzsäure. Unlöslich in Chloroform, Äther, Benzol und Petrolether.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63-74-1
Summenformel C6H8N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 172.202
MDL-Nummer MFCD00007939
InChI-Schlüssel FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym Sulfanilamid, Sulfamin, Sulfonamid, P-aminobensulfonamid, Sulfonylamid, P-Aminobenzensulfonamid, Bakteriamid, p-aminobenzenesulfamide, bacteramid, streptasolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5333
ChEBI CHEBI:45373
IUPAC-Name 4-aminobenzolsulfonamid
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfanilamid
Schmelzpunkt 163 °C bis 168 °C
Dichte 1.08
Menge 100 g
Beilstein 511852
Merck Index 14,8925
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,acetone,ethanol,glycerol,propylene glycol and hydrochloric acid. Insoluble in chloroform,ether,benzene and petroleum ether.
Formelmasse 172.21
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerQ22L037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 ArtikelnummerA13001.36,A13001.22
ChargennummerZ20K073 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2025 ArtikelnummerA13001.36,A13001.22,A13001.0E
ChargennummerZ26K009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/12/2024 ArtikelnummerA13001.36,A13001.22,A13001.0E
ChargennummerU23K059 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/09/2024 ArtikelnummerA13001.36,A13001.22,A13001.0E
Chargennummer10251957 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/08/2024 ArtikelnummerA13001.36,A13001.22,A13001.0E
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulphanilamide, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sulphonamide
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sulfanilamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >