Learn More
Amidosulfonsäure, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15665310
Amidosulfonsäure, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15665310 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15665310
Marke: Honeywell-Fluka 383120500G
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 5329-14-6
Summenformel H3NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 97.088
MDL-Nummer MFCD00011603
InChI-Schlüssel IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Amidosulfonsäure, Amidoschwefelsäure, Aminosulfonsäure, Imidosulfonsäure, Aminoschwefelsäure, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
PubChem CID 5987
ChEBI CHEBI:9330
IUPAC-Name Sulfamidsäure
SMILES NS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amidosulfonsäure
Menge 500 g
Strukturformel NH2SO3H
UN-Nummer UN2967
Formelmasse 97.09 mol
Reinheit (%) 99.3 bis 100.3 % trockene Basis
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Amidosulfonsäure, Honeywell Fluka™ >