Learn More
Amidosulfonsäure, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15635310
Amidosulfonsäure, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15635310 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Artikelnummer. 15635310
Marke: Honeywell-Fluka 383120100G
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 5329-14-6
Summenformel H3NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 97.088
MDL-Nummer MFCD00011603
InChI-Schlüssel IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5987
ChEBI CHEBI:9330
IUPAC-Name Sulfamidsäure
SMILES NS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfamic acid
Menge 100 g
Strukturformel NH2SO3H
UN-Nummer UN2967
Formelmasse 97.09g/mol
Reinheit (%) 99.3 to 100.3% (dry basis)
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Amidosulfonsäure, Honeywell Fluka™ >