Learn More
Sulfaminsäure, zertifizierte AR für Analyse, Fisher Chemical
Marke: Fisher Chemical S/8641/53
146.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
500 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Spezifikation
5329-14-6 | |
Weiß | |
Kunststoffpulverbehälter | |
11603 | |
amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid | |
NS(=O)(=O)O | |
97.088 | |
CHEBI:9330 | |
Fest |
200°C | |
1.2 | |
H3NO3S | |
500 g | |
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N | |
Sulfamidsäure | |
5987 | |
97.09g/mol |
Sicherheit und Handhabung
- Sulfamic acid
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.