Learn More
Sudan-II-(Naphthyl-d6), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mg geliefert
Beschreibung
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
- Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
- Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
- Kostenloser technischer Support durch Experten
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 1014689-15-6 |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 10 mg geliefert |
Summenformel | C18D6H10N2O |
MDL-Nummer | MFCD19704810 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | FARBSTOFFE UND FUTTERMITTELZUSATZSTOFFE |
Physikalische Form | Kristallin |
Molekulargewicht (g/mol) | 282.37 |
Güte | Analysenstandard |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sudan-II-(Naphthyl-d6), Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur