Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sudanschwarz B, hochreines, biologisches Färbemittel Artikelnummer.: 10616212
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Sudanschwarz B, hochreines, biologisches Färbemittel
Artikelnummer. 10616212
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10616212
Marke: Thermo Scientific Chemicals 190160250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 4197-25-5 | C29H24N6 | 456.553 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4197-25-5
Summenformel C29H24N6
Molekulargewicht (g/mol) 456.553
MDL-Nummer MFCD00006919
InChI-Schlüssel YCUVUDODLRLVIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 26150, Fat Black HB, Solvent Black 3
PubChem CID 61336
IUPAC-Name (2,2-Dimethyl-1,3-Dihydroperimidin-6-yl)-(4-Pphenyldiazenylnaphthalin-1-yl)Diazen
SMILES CC1(NC2=C3C(=C(C=C2)N=NC4=CC=C(C5=CC=CC=C54)N=NC6=CC=CC=C6)C=CC=C3N1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sudan Black B, high purity biological stain
Schmelzpunkt 120.0°C to 124.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 456.54
Güte Hochrein
Verpackung Glasflasche
UV-Spektrometrie Complies
Farbe Schwarz bis braun
Menge 25 g
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468328 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number190161000,190160250
ChargennummerA0459036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/01/2024 Catalog Number190161000,190160250
ChargennummerA0454982 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number190161000,190160250
ChargennummerA0395098 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number190161000,190160250
ChargennummerA0442762 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/06/2022 Catalog Number190161000,190160250
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Sudanschwarz B, hochreines, biologisches Färbemittel >