Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sudanschwarz B Artikelnummer.: 15404679
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Sudanschwarz B
Artikelnummer. 15404679
100 g
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 15404679
Marke: Thermo Scientific Chemicals J62268.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Histochemisches Färbemittel für Chromosomen
Histochemical stain for chromosomesSudan Black B is used as a biological stain for lipids. It is a basic black dye utilized in staining triglycerides and lipids off some lipoproteins. Further, it is used in the fingerprint enhancement as well as for detecting fats. In addition to this, it is used in the study of hematological disorders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Histochemisches Färbemittel für Chromosomen Sudanschwarz B wird als biologisches Färbemittel für Lipide verwendet. Es ist ein einfacher schwarzer Farbstoff, der bei der Färbung von Triglyceriden und Lipiden von einigen Lipoproteinen verwendet wird. Darüber hinaus wird er sowohl für die Fingerabdruckverstärkung als auch für die Erkennung von Fetten verwendet. Auch kommt er bei Untersuchungen hämatologischer Erkrankungen zum Einsatz.
Löslichkeit
Löslich in Ölen, Fetten, warmem Petrolatum, Paraffin, Phenol, Ethanol, Aceton, Benzol, Toluol und Kohlenwasserstoff. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4197-25-5
Summenformel C29H24N6
Molekulargewicht (g/mol) 456.553
MDL-Nummer MFCD00006919
InChI-Schlüssel YCUVUDODLRLVIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 26150; Solvent Black 3
PubChem CID 61336
IUPAC-Name (2,2-Dimethyl-1,3-Dihydroperimidin-6-yl)-(4-Pphenyldiazenylnaphthalin-1-yl)Diazen
SMILES CC1(NC2=C3C(=C(C=C2)N=NC4=CC=C(C5=CC=CC=C54)N=NC6=CC=CC=C6)C=CC=C3N1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sudan Black B
Schmelzpunkt 118°C to 126°C
Beilstein 723248
Merck Index 14,8885
Löslichkeitsinformationen Soluble in oils,fats,warm petrolatum,paraffin,phenol,ethanol,acetone,benzene,toluene and hydrocarbon. Insoluble in water.
Formelmasse 456.55
Farbe Schwarz bis braun
Menge 100 g
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sudan Black B
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sudan Black B
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Sudanschwarz B >