Learn More
Buerkle™ Transportköcher für Saugrohre Profi Sampler .
Saugröhrchenbox für den praktischen Transport neuer Saugröhrchen und die sichere Lagerung gebrauchter Saugröhrchen. Geeignet für 100 Saugröhrchen mit 220 cm Länge.
Marke: Buerkle™ 5305-1029
Beschreibung
Koffer für Ansaugschläuche zum praktischen Transport von nicht verwendeten Ansaugschläuchen und zur sicheren Lagerung von gebrauchten Schläuchen. Geeignet für 100 Saugrohre, 220 cm lang. Zubehörteil für den ProfiSampler Probenehmer
Spezifikation
Transportkoffer | |
Für gerade Saugrohre | |
0,8 kg |