Learn More
Buerkle™ Saugköpfe für Mini ViscoSampler™
Die V4A Mini ViscoSampler Saugspitzen sind austauschbar und in verschiedenen Größen erhältlich.
55.95 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Saugspitze |
---|---|
Material | Edelstahl (V4A) |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Mini-ViscoSampler |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10772521
|
Buerkle™
5341-1002 |
Bohrer (2 mm) |
55.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10544041
|
Buerkle™
5341-1004 |
Bohrer (4 mm) |
55.95 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10329920
|
Buerkle™
5341-1006 |
Bohrer (6 mm) |
55.95 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Description
Auswechselbare Saugspitzen für Mini ViscoSampler.
Specifications
Saugspitze | |
Edelstahl (V4A) | |
Autoklavierbar | |
Mini-ViscoSampler |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Buerkle™ Saugköpfe für Mini ViscoSampler™