Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sucrose, Molecular Biology Grade
Beschreibung
Sucrose is used to prepare density gradients for cell/organelle separation. In addition, sucrose can be used as a supplement in plant, insect, and bacterial culture media. It can also be used in various enzymatic assays. Sucrose is used in molecular biology for the preparation of density gradients.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Saccharose wird zur Herstellung von Dichtegradienten für die Trennung von Zellen und Organellen verwendet. Darüber hinaus kann Saccharose als Ergänzungsmittel in Pflanzen-, Insekten- und Bakterienkulturmedien verwendet werden. Es kann auch in verschiedenen enzymatischen Assays verwendet werden. Saccharose wird in der Molekularbiologie zur Herstellung von Dichtegradienten verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Saccharose |
Schmelzpunkt | 185°C to 187°C |
Farbe | Weiß |
Dichte | 1.58 |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 1 kg |
Beilstein | 90825 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water |
Formelmasse | 342.3 |
Güte | Molekularbiologie |