Learn More
Saccharose (Brix)-Standard, 40%, Reagecon™
Marke: Reagecon BS40S
Menge | 15 ml |
---|
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
40% | |
15 ml |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
RIBS4025D1 | Analysenzertifikat | 17/06/2025 | BS40S |
RIBS4025B1 | Analysenzertifikat | 27/04/2025 | BS40S |
RIBS4021E1 | Analysenzertifikat | 28/03/2025 | BS40S |
RIBS4024L1 | Analysenzertifikat | 14/12/2024 | BS40S |
RIBS4024J1 | Analysenzertifikat | 23/10/2024 | BS40S |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Saccharose (Brix)-Standard, 40%, Reagecon™ > Menge:Gehäuse 15mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur