Learn More
Paragon Scientific Sucrose-Standards (Brix/RI)
Die gemäß Paragon ISO 17025 und ISO 17034 zertifizierten Brix-Standards dienen der Kalibrierung und Verifizierung aller Arten von Refraktometern, z. B. Handgeräte, Abbsche und hochgenaue digitale Geräte. Wird in der Regel in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in der pharmazeutischen Industrie verwendet.
Marke: Paragon Scientific SS05
56.33 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21695" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
- Brechungsindexnormen auf Primärebene, die auf nationale Normen rückführbar sind
- Hergestellt gemäß ICUMSA-Methoden
- Lieferung in manipulationssicheren Packungen mit 6 Wochen Haltbarkeit
Spezifikation
5.00 Brix | |
15 ml |
Nennwerte angegeben