Learn More
Paragon Scientific Sucrose-Standards (Brix/RI)
Die gemäß Paragon ISO 17025 und ISO 17034 zertifizierten Brix-Standards dienen der Kalibrierung und Verifizierung aller Arten von Refraktometern, z. B. Handgeräte, Abbsche und hochgenaue digitale Geräte. Wird in der Regel in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in der pharmazeutischen Industrie verwendet.
62.55 CHF - 72.10 CHF
Spezifikation
Menge 15 ml
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 13
Produktcode Marke Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
16080400
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Paragon Scientific
SS05
5.00 Brix
62.55 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16090400
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Paragon Scientific
SS075
7.50 Brix
62.55 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16000410
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Paragon Scientific
SS10
10.00 Brix
72.10 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16040410
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Paragon Scientific
SS125
12.50 Brix
62.55 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16050410
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Paragon Scientific
SS15
15.00 Brix
62.55 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16070410
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Paragon Scientific
SS20
20.00 Brix
62.55 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16080410
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Paragon Scientific
SS25
25.00 Brix
62.55 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16090410
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Paragon Scientific
SS30
30.00 Brix
62.55 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16010420
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Paragon Scientific
SS35
35 Brix
62.55 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16020420
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Paragon Scientific
SS40
40.00 Brix
62.55 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16030420
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Paragon Scientific
SS45
45.00 Brix
62.55 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16040420
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Paragon Scientific
SS50
50.00 Brix
62.55 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16050420
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Paragon Scientific
SS55
55 Brix
62.55 CHF
15 Milliliter
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • Brechungsindexnormen auf Primärebene, die auf nationale Normen rückführbar sind
  • Hergestellt gemäß ICUMSA-Methoden
  • Lieferung in manipulationssicheren Packungen mit 6 Wochen Haltbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
15 ml
Dokumentation
Product Certifications
Nennwerte angegeben