Learn More
Sucrose-Standards (Brix/RI)
Die gemäß Paragon ISO 17025 und ISO 17034 zertifizierten Brix-Standards dienen der Kalibrierung und Verifizierung aller Arten von Refraktometern, z. B. Handgeräte, Abbsche und hochgenaue digitale Geräte. Wird in der Regel in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in der pharmazeutischen Industrie verwendet.
Marke:  Paragon Scientific SS40
58.90 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21695" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16020420
  • 62.55 CHF / 15 Milliliter
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • Brechungsindexnormen auf Primärebene, die auf nationale Normen rückführbar sind
  • Hergestellt gemäß ICUMSA-Methoden
  • Lieferung in manipulationssicheren Packungen mit 6 Wochen Haltbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
40.00 Brix
15 ml
Sonderangebote
Nennwerte angegeben