Learn More
Succinylchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11448317
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Succinylchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448317
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11448317
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18389.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 543-20-4 | C4H4Cl2O2 | 154.974 g/mol
It is employed in the synthesis of biseugenyl succinate and bis(4-maleimidephenyl) succinate. It is also used as used as an important raw material and intermediate in pharmaceuticals, organic synthesis, agrochemicals and dye stuffs. It is also applied as hydrolytic reagent for the determination of water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in der Synthese von Biseugenylsuccinat und bis(4-maleimidephenyl)succinat eingesetzt. Verwendung auch als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in Pharmazeutika, organischer Synthese, Agrochemikalien und Farbstoffstoffen. Es wird auch als hydrolytisches Reagenz zur Bestimmung von Wasser verwendet.
Löslichkeit
Reagiert heftig mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Basen, Alkoholen und Wasser/Feuchtigkeit lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 543-20-4
Summenformel C4H4Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 154.974
MDL-Nummer MFCD00000749
InChI-Schlüssel IRXBNHGNHKNOJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinyl chloride, succinyl dichloride, succinic acid dichloride, succinoyl chloride, succinoyl dichloride, succinic chloride, 1,2-bis chlorocarbonyl ethane, butanedioyl chloride, unii-gdn09v9867, 1,2-ethanediylbis chloroformate
PubChem CID 10970
IUPAC-Name Butanedioyldichlorid
SMILES C(CC(=O)Cl)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Succinyl chloride
Schmelzpunkt 16°C to 17°C
Dichte 1.407
Siedepunkt 190°C
Flammpunkt 76°C (168°F)
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.471
Menge 50 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 507064
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,8873
Löslichkeitsinformationen Reacts violently with water.
Formelmasse 154.98
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10238997 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 ArtikelnummerA18389.30,A18389.18
Chargennummer10244450 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2023 ArtikelnummerA18389.30,A18389.18
Chargennummer10213745 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/07/2023 ArtikelnummerA18389.30,A18389.18,A18389
Chargennummer10179603 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA18389.30,A18389.18
Chargennummer10171825 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA18389.30,A18389.18
Name des Produkts
Succinylchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >