Learn More
Succinsäure (weiße Kristalle), Fisher BioReagents Artikelnummer.: 10766254
Succinsäure (weiße Kristalle), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10766254
500 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10766254
Marke: Fisher BioReagents BP336500
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Bernsteinsäure wird bei der Herstellung von Zellkulturen und Gewebekulturmedien verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Succinic Acid
pH 2.7
CAS 110-15-6
Schmelzpunkt 185°C
Siedepunkt 235°C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥99.5 %
Summenformel C4H6O4
Strukturformel HOOCCH2CH2COOH
MDL-Nummer MFCD00002789
Merck Index 15, 8999
Synonym succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
InChI-Schlüssel KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CCC(O)=O
IUPAC-Name Butandisäure
Molekulargewicht (g/mol) 118.09
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
Formelmasse 118.09
Reinheit (%) ≥99.5%
Dichte 1.56g/cm³
Menge 500 g
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Dampfdruck 0.0022mmHg at 19°C
Name des Produkts
Succinsäure (weiße Kristalle), Fisher BioReagents >