Learn More
Bernsteinsäure, Dinatriumsalz, 99 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 150-90-3 | C4H4Na2O4 | 162.052 g/mol
31.86 CHF - 71.36 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 150-90-3 |
---|---|
Summenformel | C4H4Na2O4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 162.052 |
MDL-Nummer | MFCD00002790 |
InChI-Schlüssel | ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | disodium succinate, sodium succinate, disodium butanedioate, butanedioic acid, disodium salt, soduxin, succinic acid disodium salt, jantaran sodny czech, unii-v8zgc8isr3, succinic acid, disodium salt, fema no. 3277 |
PubChem CID | 9020 |
ChEBI | CHEBI:63675 |
IUPAC-Name | Dinatrium, Butandioat |
SMILES | C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10491821
|
Thermo Scientific Acros
208741000 |
100 g | Kunststoffflasche |
31.86 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10636442
|
Thermo Scientific Acros
208745000 |
500g | Kunststoffflasche |
71.36 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
150-90-3 | |
162.052 | |
ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L | |
9020 | |
Dinatrium, Butandioat |
C4H4Na2O4 | |
MFCD00002790 | |
disodium succinate, sodium succinate, disodium butanedioate, butanedioic acid, disodium salt, soduxin, succinic acid disodium salt, jantaran sodny czech, unii-v8zgc8isr3, succinic acid, disodium salt, fema no. 3277 | |
CHEBI:63675 | |
C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Spezifikation
Succinic acid, disodium salt | |
150-90-3 | |
Weiß | |
Echt | |
C4H4Na2O4 | |
MFCD00002790 | |
15, 8808 | |
Löslichkeit in Wasser:300 g/l (25 °C). | |
C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
162.052 | |
CHEBI:63675 | |
0.99 |
0.99 | |
> 300,0 °C | |
Max. 0,3% (120 °C) | |
0.99 | |
NaO2CCH2CH2CO2Na | |
02, 606 | |
disodium succinate, sodium succinate, disodium butanedioate, butanedioic acid, disodium salt, soduxin, succinic acid disodium salt, jantaran sodny czech, unii-v8zgc8isr3, succinic acid, disodium salt, fema no. 3277 | |
ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L | |
Dinatrium, Butandioat | |
9020 | |
162.05 | |
Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
HYGROSKOPISCH
missing translation for 'einecsNumber' : 205-778-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse WM7751000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Succinic acid, disodium salt, anhydrous
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.