Learn More
Bernsteinsäure, ACS, 99.0 % min, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11317588
Zum Warenkorb hinzufügen
Bernsteinsäure, ACS, 99.0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317588
500g
Click to view available options
Menge:
500g
2kg
Artikelnummer. 11317588
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 033272.36
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Succinic acid acts as a leaching agent in extracting lithium, cobalt from used Li-ion batteries and magnesium from magnesite ore. It is used as a starting material in the synthesis of new elastic polyesters, fumaric acid, succinic anhydride and alkyd resins. It plays an important role as an acidity regulator in the food and beverage industry; as an excipient in pharmaceutical products and acts as a cocrystallising agent in organic synthesis. Its derivative viz diethyl ester is used as a substrate in the Stobbe condensation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-15-6
Summenformel C4H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 118.09
MDL-Nummer MFCD00002789
InChI-Schlüssel KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
IUPAC-Name Butandisäure
SMILES OC(=O)CCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Succinic acid
Schmelzpunkt 186°bis 188 °C
Siedepunkt 235 °C
Beilstein 1754069
Merck Index 14,8869
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (increasing with temperature); Soluble in ethanol,ethyl ether,acetone and methanol; Insoluble in toluene,benzene,carbon disulfide,carbon tetrachloride and petroleum ether.
Formelmasse 118.09
Reinheit (%) ≤99.0%
Güte ACS
Dichte 1,56 g/mL
Menge 500g
Flammpunkt 206 °C (402 °F)
Physikalische Form Kristallin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU09K003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/08/2024 Catalog Number033272.36,033272.A3
ChargennummerW01J035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/09/2023 Catalog Number033272.36,033272.A3
ChargennummerX31I015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2022 Catalog Number033272.36,033272.A3
ChargennummerQ09F031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/07/2022 Catalog Number033272.36,033272.A3
ChargennummerS22I016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2022 Catalog Number033272.36,033272.A3
Name des Produkts
Bernsteinsäure, ACS, 99.0 % min, Thermo Scientific Chemicals >