Learn More
Succinat, 0.2 M-Pufferlösung, pH 6.0, Thermo Scientific™
59.10 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 150-90-3
Summenformel C4H4Na2O4
Molekulargewicht (g/mol) 162.052
MDL-Nummer MFCD00002789
InChI-Schlüssel ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 9020
ChEBI CHEBI:63675
IUPAC-Name Dinatrium, Butandioat
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15434349
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61853.AK
250 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15444349
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61853.AP
500 mL N/A
N/A
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
150-90-3
162.052
ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
CHEBI:63675
C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
C4H4Na2O4
MFCD00002789
9020
Dinatrium, Butandioat
Spezifikation
Succinate buffer soln.
Farblos
6.0
C4H4Na2O4
MFCD00002789
C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
162.052
CHEBI:63675
150-90-3
0,2 mmol Pufferlösung
Flüssig
Odorless
ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
Dinatrium, Butandioat
9020
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Gehäuse H335
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Kühl lagern