Learn More
Succinat, 0.2 M-Pufferlösung, pH 6.0, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15434349
Succinat, 0.2 M-Pufferlösung, pH 6.0, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15434349
250 mL
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Artikelnummer. 15434349
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61853.AK
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150-90-3
Summenformel C4H4Na2O4
Molekulargewicht (g/mol) 162.052
MDL-Nummer MFCD00002789
InChI-Schlüssel ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 9020
ChEBI CHEBI:63675
IUPAC-Name Dinatrium, Butandioat
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Succinate buffer soln.
Farbe Farblos
Konzentration 0,2 mmol Pufferlösung
pH 6.0
Physikalische Form Flüssig
Menge 250 mL
Geruch Odorless
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerG01X576 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number
ChargennummerT23G505 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number
ChargennummerT29C506 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
ChargennummerG01X577 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
ChargennummerU09F537 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Succinat, 0.2 M-Pufferlösung, pH 6.0, Thermo Scientific™ >