Learn More
Substanz P, Thermo Scientific Chemicals
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
171.00 CHF - 639.00 CHF
Spezifikation
Reinigungsverfahren | HPLC |
---|---|
Format | Pulver |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ein Neurokinin NK-1-Rezeptoragonist |
Molekulargewicht | 1347.64 |
Produkttyp | Substance P |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15405719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63489.MB |
25 mg |
639.00 CHF
25 Milligramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15485709
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63489.#0 |
5 mg |
171.00 CHF
5 Milligramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Substance P is used as a neurokinin NK-1 receptor agonist, neurokinin undecapeptide neurotransmitter and neuromodulator, also used in cancer cell proliferation and that inhibition of this component can induce apoptosis in cancer cells and decrease the steady state of Her2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
HPLC | |
Ein Neurokinin NK-1-Rezeptoragonist | |
Substance P | |
Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-Phe-Gly-Leu-Met-NH2 |
Pulver | |
1347.64 | |
RUO - research use only |
Nur für Forschungszwecke